accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3PH3CH3CH3COOOSOOH3COOCH3OOCH3Au

CAS RN 34031-32-8

IUPAC Navn: gold(1+) [3,4,5-tris(acetyloxy)-6-[(acetyloxy)methyl]oxan-2-yl]sulfanide triethylphosphane
Synonymer: auranofin
Molekylvægt (g/mol): 678.48
Molekylformel: C20H34AuO9PS
InChi Key: AUJRCFUBUPVWSZ-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Au+].CCP(CC)CC.CC(=O)OCC1OC([S-])C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Farve 
  • (2)
Grad 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater