CAS RN 3315-91-1
IUPAC Navn:
magnesium(2+) [1,1'-biphenyl]-4-ide bromide
Synonymer:
magnesium(2+) [1,1'-biphenyl]-4-ide bromide
Molekylvægt (g/mol):
257.41
Molekylformel:
C12H9BrMg
InChi Key:
JWQLJPBJNSPKSG-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Mg++].[Br-].C1=CC=C(C=C1)C1=CC=[C-]C=C1
1
–
1
af
1
Resultater