accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaOSOONHNOSOOO(E)

CAS RN 2783-94-0

IUPAC Navn: disodium (5E)-6-oxo-5-[2-(4-sulfonatophenyl)hydrazin-1-ylidene]-5,6-dihydronaphthalene-2-sulfonate
Synonymer: sunset yellow fcf
Molekylvægt (g/mol): 452.36
Molekylformel: C16H10N2Na2O7S2
InChi Key: TXVRKNUZLYFDTJ-DDVLFWKVSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C=CC3=CC(=CC=C23)S([O-])(=O)=O)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater