CAS RN 2704345-00-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(R)-2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid-13C3, TRC
CAS: 2704345-00-4 Molekylær formel: C13C3H5NO2S2 Molekylvægt (g/mol): 166.2 Synonym: (R)-2-Thioxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid-13C3,(R)-Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic Acid-13C3,(R)-TTCA-13C3,(R)-TTCA-13C3 (Thiram Metabolite),Raphanusamic Acid-13C3 IUPAC navn: (R)-2-thioxothiazolidine-4-carboxylic-4,5-13C2 acid-13C SMIL: S=C1N[13C@H]([13C](O)=O)[13CH2]S1