CAS RN 2450329-71-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-(Carboxyhydroxymethyl)-2’-O-methyluridine Methyl Ester, TRC
CAS: 2450329-71-0 Molekylær formel: C13 H18 N2 O9 Molekylvægt (g/mol): 346.29 Synonym: Methyl 2-Hydroxy-2-(1-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetate IUPAC navn: methyl 2-hydroxy-2-[1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxy-tetrahydrofuran-2-yl]-2,4-dioxo-pyrimidin-5-yl]acetate SMIL: CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C(O)C(=O)OC)C(=O)NC2=O