accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNSOSN

CAS RN 2439-01-2

IUPAC Navn: 6-methyl-2H-[1,3]dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one
Synonymer: joust morestan chinomethionat oxythioquinox quinomethionate chinomethionate forstan MQD morestan 2 morestane
Molekylvægt (g/mol): 234.29
Molekylformel: C10H6N2OS2
InChi Key: FBQQHUGEACOBDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C2N=C3SC(=O)SC3=NC2=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater