CAS RN 24332-95-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-L-fucopyranose, 90%, TRC
CAS: 24332-95-4 Molekylær formel: C14 H20 O9 Molekylvægt (g/mol): 332.3 Synonym: 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-L-Fucopyranose IUPAC navn: [(2S,3R,4R,5S)-4,5,6-triacetyloxy-2-methyloxan-3-yl] acetate SMIL: C[C@@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C