CAS RN 24003-67-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Hexanoyl Glycine, TRC
CAS: 24003-67-6 Molekylær formel: C8 H15 N O3 Molekylvægt (g/mol): 173.21 Synonym: Glycine, N-(1-oxohexyl)- (9CI, ACI),Glycine, N-hexanoyl- (6CI, 7CI, 8CI),N-(1-Oxohexyl)glycine (ACI),2-Hexanamidoacetic acid,Caproylglycine,Hexanoylglycine,N-Caproylglycine,n-Hexanoylglycine,NSC 224460,N-Hexanoylglycine IUPAC navn: 2-(hexanoylamino)acetic acid SMIL: CCCCCC(=O)NCC(=O)O