accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClClClClClClClCl

CAS RN 2385-85-5

IUPAC Navn: dodecachloropentacyclo[5.3.0.0²,⁶.0³,⁹.0⁴,⁸]decane
Synonymer: mirex dechlorane dodecachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decane (mirex) perchloropentacyclodecane
Molekylvægt (g/mol): 545.51
Molekylformel: C10Cl12
InChi Key: GVYLCNUFSHDAAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC12C3(Cl)C4(Cl)C5(Cl)C(Cl)(C1(Cl)C4(Cl)Cl)C2(Cl)C(Cl)(Cl)C35Cl
Opløsningsmiddel eller Matrix 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Koncentration 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)