accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClSOSClCH3O(Z)

CAS RN 2379-74-0

IUPAC Navn: 6-chloro-2-[(2Z)-6-chloro-4-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-2-ylidene]-4-methyl-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-one
Synonymer: C.I. vat red 1
Molekylvægt (g/mol): 393.3
Molekylformel: C18H10Cl2O2S2
InChi Key: NDDLLTAIKYHPOD-ZCXUNETKSA-N
SMILES: CC1=CC(Cl)=CC2=C1C(=O)\C(S2)=C1\SC2=CC(Cl)=CC(C)=C2C1=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)