accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(S)OH(R)OH(R)OH(R)OHO

CAS RN 23567-25-1

IUPAC Navn: (2R,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Synonymer: (2R,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Molekylvægt (g/mol): 180.16
Molekylformel: C6H12O6
InChi Key: GZCGUPFRVQAUEE-OMMKOOBNSA-N
SMILES: OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater