accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CPCH3CH3H3CCH3CH3H3C

CAS RN 224311-49-3

IUPAC Navn: 2'-(di-tert-butylphosphanyl)-N,N-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
Synonymer: 2'-(di-tert-butylphosphanyl)-N,N-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
Molekylvægt (g/mol): 341.48
Molekylformel: C22H32NP
InChi Key: PHLPNEHPCYZBNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater