CAS RN 2230613-03-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tocris Bioscience™ Ortho AP 1867
Selective binding ligand for FKBP12F36V; precursor for dTAG compounds