CAS RN 220438-80-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(4-Carboxy-3-ethoxy)phenyl Acetic Acid, TRC
CAS: 220438-80-2 Molekylær formel: C11 H12 O5 Molekylvægt (g/mol): 224.21 Synonym: Benzeneacetic acid, 4-carboxy-3-ethoxy-,4-Carboxy-3-ethoxybenzeneacetic acid,4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoic acid,Repaglinide Imp. A (EP) IUPAC navn: 4-(carboxymethyl)-2-ethoxybenzoic acid SMIL: CCOc1cc(CC(=O)O)ccc1C(=O)O