accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CBrOBrBrBrBrOBrBrBr

CAS RN 21850-44-2

IUPAC Navn: 1,3-dibromo-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propan-2-yl}-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene
Synonymer: 1,3-dibromo-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propan-2-yl}-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene
Molekylvægt (g/mol): 943.62
Molekylformel: C21H20Br8O2
InChi Key: LXIZRZRTWSDLKK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C1=CC(Br)=C(OCC(Br)CBr)C(Br)=C1)C1=CC(Br)=C(OCC(Br)CBr)C(Br)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater