CAS RN 216244-04-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1alpha, 25-Dihydroxy VD2-d6, MedChemExpress
MedChemExpress 1alpha, 25-Dihydroxy VD2-D6 is a deuterated form of vitamin D.