CAS RN 2102348-87-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tocris Bioscience™ PEAQX tetrasodium salt
Potent and GluN2A-selective NMDA antagonist