CAS RN 210231-99-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Digoxigenin Tyramide, TRC
CAS: 210231-99-5 Molekylær formel: C39H56N2O8 Molekylvægt (g/mol): 680.87 Synonym: (3beta,5beta,12beta)-12,14-Dihydroxy-3-[2-[[6-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-6-oxohexyl]amino]-2-oxoethoxy]card-20(22)-enolide IUPAC navn: 6-[[2-[[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-17-(5-oxo-2H-furan-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]acetyl]amino]-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]hexanamide SMIL: C[C@]12CC[C@@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)OCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCc6ccc(O)cc6