CAS RN 209911-63-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2'-Cyano-4-(dibromomethyl)biphenyl, TRC
CAS: 209911-63-7 Molekylær formel: C14 H9 Br2 N Molekylvægt (g/mol): 351.04 Synonym: 4'-(Dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile,2-(4-Dibromomethylphenyl)benzonitrile,2'-Cyano-4-(dibromomethyl)-1,1'-biphenyl,4,4-Dibromomethyl-2'-cyanobiphenyl IUPAC navn: 2-[4-(dibromomethyl)phenyl]benzonitrile SMIL: BrC(Br)c1ccc(cc1)c2ccccc2C#N