accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHCH3

CAS RN 2050-92-2

IUPAC Navn: dipentylamine
Synonymer: dipentylamine
Molekylvægt (g/mol): 157.3
Molekylformel: C10H23N
InChi Key: JACMPVXHEARCBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCNCCCCC
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater