accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOCH3ClO

CAS RN 1989-53-3

IUPAC Navn: 2,6-dimethoxybenzoyl chloride
Synonymer: 2,6-dimethoxybenzoyl chloride
Molekylvægt (g/mol): 200.62
Molekylformel: C9H9ClO3
InChi Key: NDXRPDJVAUCBOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(OC)=C1C(Cl)=O
Mængde 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)