accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHF

CAS RN 1978-38-7

IUPAC Navn: 2-fluoro-N-methylaniline
Synonymer: 2-fluoro-N-methylaniline
Molekylvægt (g/mol): 125.15
Molekylformel: C7H8FN
InChi Key: LDVAIJZDACHGML-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC1=CC=CC=C1F
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater