accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHNSOHO

CAS RN 19538-71-7

IUPAC Navn: 3-(benzylsulfanyl)-2-acetamidopropanoic acid
Synonymer: 3-(benzylsulfanyl)-2-acetamidopropanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 253.32
Molekylformel: C12H15NO3S
InChi Key: BJUXDERNWYKSIQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)NC(CSCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater