CAS RN 18620-04-7
IUPAC Navn:
magnesium(2+) 4-(methylsulfanyl)benzen-1-ide bromide
Synonymer:
magnesium(2+) 4-(methylsulfanyl)benzen-1-ide bromide
Molekylvægt (g/mol):
227.4
Molekylformel:
C7H7BrMgS
InChi Key:
RIHHDNYCTKOKAZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Mg++].[Br-].CSC1=CC=[C-]C=C1
1
–
1
af
1
Resultater