accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OCH3MgBr

CAS RN 185416-17-5

IUPAC Navn: magnesium(2+) 4-methoxy-3,5-dimethylbenzen-1-ide bromide
Synonymer: magnesium(2+) 4-methoxy-3,5-dimethylbenzen-1-ide bromide
Molekylvægt (g/mol): 239.4
Molekylformel: C9H11BrMgO
InChi Key: XSPAONKQJCLPAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].COC1=C(C)C=[C-]C=C1C
Mængde 
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)