accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCl

CAS RN 1825-30-5

IUPAC Navn: 1,5-dichloronaphthalene
Synonymer: 1,5-dichloronaphthalene
Molekylvægt (g/mol): 197.06
Molekylformel: C10H6Cl2
InChi Key: ZBQZXTBAGBTUAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CC2=C(Cl)C=CC=C12

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater