accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNOOOHHNOO

CAS RN 180570-71-2

IUPAC Navn: 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propanoic acid
Synonymer: 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(triphenylmethylcarbamoyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 596.68
Molekylformel: C38H32N2O5
InChi Key: KJYAFJQCGPUXJY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (1)