CAS RN 1803026-58-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-Desamino-3,4-dehydro Sitagliptin, TRC
CAS: 1803026-58-5 Molekylær formel: C16 H12 F6 N4 O Molekylvægt (g/mol): 390.28 Synonym: 3-Buten-1-one, 1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-, (3E)-,(3E)-1-[5,6-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-3-buten-1-one,(3E)-1-[3-(Trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)but-3-en-1-one IUPAC navn: (E)-1-[3-(trifluoromethyl)-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)but-3-en-1-one SMIL: Fc1cc(F)c(\C=C\CC(=O)N2CCn3c(C2)nnc3C(F)(F)F)cc1F