CAS RN 1795140-41-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Nomifensine-d3 Maleic Acid Salt, TRC
CAS: 1795140-41-8 Molekylær formel: C20H19D3N2O4 Molekylvægt (g/mol): 357.42 Synonym: 1,2,3,4-Tetrahydro-2-(methyl-d3)-4-phenyl-8-isoquinolinamine (2Z)-2-Butenedioate,(8-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-(methyl-d3)-4-phenylisoquinoline (Z)-2-Butenedioate,(±)-Nomifensine-d3 Hydrogen Maleate,Alival-d3,HOE 984-d3,Hostalival-d3,Merital-d3,NSC 289114-d3,Neurolene-d3,Nomifensine-d3 Hydrogen Maleate,Nomifensine-d3 Maleate,Psicronizer-d3 SMIL: O=C(O)/C=[C]\C(O)=O.NC1=C2C(C(C3=CC=CC=C3)CN(C([2H])([2H])[2H])C2)=CC=C1