accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH2

CAS RN 17596-79-1

IUPAC Navn: 2-phenylpropan-1-amine
Synonymer: Β-methylphenethylamine
Molekylvægt (g/mol): 135.21
Molekylformel: C9H13N
InChi Key: AXORVIZLPOGIRG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CN)C1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)