CAS RN 17526-74-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Glycidyl Hexanoate, TRC
CAS: 17526-74-8 Molekylær formel: C9H16O3 Molekylvægt (g/mol): 172.22 Synonym: Hexanoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester,Hexanoic Acid 2,3-Epoxypropyl Ester,Hexanoic Acid Oxiranylmethyl Ester; SMIL: CCCCCC(=O)OCC1CO1