accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3NOO

CAS RN 17484-36-5

IUPAC Navn: 4-methoxy-1-methyl-2-nitrobenzene
Synonymer: 4-methoxy-1-methyl-2-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol): 167.16
Molekylformel: C8H9NO3
InChi Key: JBORNNNGTJSTLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C)C(=C1)[N+]([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater