accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)O(R)O(S)(R)HO(R)OH(R)O(R)HOONOO(R)OH(S)HO(S)HO

CAS RN 17400-77-0

IUPAC Navn: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Synonymer: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol): 463.39
Molekylformel: C18H25NO13
InChi Key: IAYJZWFYUSNIPN-LTHBGAKLSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OC3=CC=C(C=C3)[N+]([O-])=O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater