CAS RN 1679-51-2
IUPAC Navn:
(cyclohex-3-en-1-yl)methanol
Synonymer:
cyclohex-3-en-1-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol):
112.17
Molekylformel:
C7H12O
InChi Key:
VEIYJWQZNGASMA-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OCC1CCC=CC1