CAS RN 1646818-35-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Ribavirin-13C5, TRC
CAS: 1646818-35-0 Molekylær formel: 13C5 C3 H12 N4 O5 Molekylvægt (g/mol): 249.17 Synonym: Ribavirin 13C5,1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-β-D-ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5- IUPAC navn: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxy(1^{13}C)methyl)(2,3,4,5-^{13}C_{4})oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide SMIL: NC(=O)c1ncn(n1)[13C@@H]2O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@H]2O