CAS RN 1643-73-8
IUPAC Navn:
magnesium(2+) (4-fluorophenyl)methanide chloride
Synonymer:
magnesium(2+) (4-fluorophenyl)methanide chloride
Molekylvægt (g/mol):
168.88
Molekylformel:
C7H6ClFMg
InChi Key:
JHMNJUQVLPODJN-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Mg++].[Cl-].[CH2-]C1=CC=C(F)C=C1
1
–
1
af
1
Resultater