accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFOFFFFFFF

CAS RN 1623-05-8

IUPAC Navn: 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]propane
Synonymer: 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]propane
Molekylvægt (g/mol): 266.04
Molekylformel: C5F10O
InChi Key: KHXKESCWFMPTFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)=C(F)OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater