CAS RN 160552-54-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Lamivudine (R)-Sulfoxide, TRC
CAS: 160552-54-5 Molekylær formel: C8 H11 N3 O4 S Molekylvægt (g/mol): 245.26 Synonym: Lamivudine (R)-Sulfoxide,GI138870X IUPAC navn: 4-amino-1-[(2R,3R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxo-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one SMIL: NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2C[S@@](=O)[C@H](CO)O2