accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClCl(?)

CAS RN 15968-05-5

IUPAC Navn: 2,2',6,6'-tetrachloro-1,1'-biphenyl
Synonymer: 2,2',6,6'-tetrachlorobiphenyl
Molekylvægt (g/mol): 291.98
Molekylformel: C12H6Cl4
InChi Key: PXAGFNRKXSYIHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CC(Cl)=C1C1=C(Cl)C=CC=C1Cl

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater