CAS RN 1572936-83-4
CAS RN 1572936-83-4
IUPAC Navn:
2-[(4-methoxynaphthalen-2-yl)amino]-5-nitrobenzoic acid
Synonymer:
2-[(4-methoxynaphthalen-2-yl)amino]-5-nitrobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol):
338.32
Molekylformel:
C18H14N2O5
InChi Key:
JIVRLHBAUUZTNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C2C=CC=CC2=CC(NC2=C(C=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C(O)=O)=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tocris Bioscience™ MONNA, >98%
CAS: 1572936-83-4 Molekylær formel: C18H14N2O5