accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH2ZnBr

CAS RN 156567-57-6

IUPAC Navn: bromozincylium; propan-1-ide
Synonymer: bromozincylium; propan-1-ide
Molekylvægt (g/mol): 188.37
Molekylformel: C3H7BrZn
InChi Key: BXIZKCIGQKZYGR-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.CC[CH2-]

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater