accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONH3COClOOHOOH(E/Z)

CAS RN 155059-42-0

IUPAC Navn: 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 2-(4-chlorophenoxy)butanoate; but-2-enedioic acid
Synonymer: 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 2-(4-chlorophenoxy)butanoate; butenedioic acid
Molekylvægt (g/mol): 453.92
Molekylformel: C22H28ClNO7
InChi Key: BHXGTFUQDGMXHA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C=CC(O)=O.CCC(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C(=O)OC1CC2CCC(C1)N2C

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater