CAS RN 15498-86-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Retinyl Retinoate, TRC
CAS: 15498-86-9 Molekylær formel: C40H56O2 Molekylvægt (g/mol): 568.89 Synonym: Retinoic Acid Retin-15-yl Ester,Retinoic Acid Ester with Retinol IUPAC navn: (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoate SMIL: O=C(OC/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C