accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3NNHNOONOO(E/Z)

CAS RN 152477-96-8

IUPAC Navn: 1-[(2,5-dimethylphenyl)methylidene]-2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazine
Synonymer: 1-[(2,5-dimethylphenyl)methylidene]-2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazine
Molekylvægt (g/mol): 314.3
Molekylformel: C15H14N4O4
InChi Key: GYDQEABEWIRZLY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C=NNC2=C(C=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)=C(C)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater