CAS RN 151716-22-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(+)-Strigolactone GR24, TRC
CAS: 151716-22-2 Molekylær formel: C17 H14 O5 Molekylvægt (g/mol): 298.29 Synonym: 3Ar-[3E(R*),3Aα,8Bα]]-3-[[(2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl)Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One,(3E,3Ar,8Bs)-3-[[[(2R)-2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl]Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One,(+)-Gr 24,3Ar,8Bs,5'R)-3-[(2,5-Dihydro-3-Methyl-2-Oxo-5-Furanyl)Oxymethylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydroindeno[1,2-B]Furan-2-One,Gr24-5Ds; IUPAC navn: (3E,3aR,8bS)-3-[[(2R)-4-methyl-5-oxo-2H-furan-2-yl]oxymethylidene]-4,8b-dihydro-3aH-indeno[1,2-b]furan-2-one SMIL: CC1=C[C@H](O\C=C\2/[C@H]3Cc4ccccc4[C@H]3OC2=O)OC1=O