CAS RN 151171-11-8
IUPAC Navn:
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-methylbutanoic acid
Synonymer:
2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-methylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol):
217.27
Molekylformel:
C10H19NO4
InChi Key:
SHZXLTCEPXVCSV-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
(S)-N-BOC-α - Ethylalanin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 151171-11-8 Molekylær formel: C10H19NO4 Molekylvægt (g/mol): 217.27 MDL nummer: MFCD12031697 InChI nøgle: SHZXLTCEPXVCSV-JTQLQIEISA-N Synonym: boc-l-isovaline,s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid,s-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid,n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-d-isovaline,s-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid,2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid PubChem CID: 14284792 IUPAC navn: (2S)-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre SMIL: CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O