accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 146464-95-1

IUPAC Navn:
Synonymer:
Molekylvægt (g/mol):
Molekylformel:
InChi Key:
SMILES:
Farve 
  • (3)
Grad 
  • (3)
Fysisk form 
  • (3)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater