CAS RN 145370-39-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3’-Methoxy-4’-nitroflavone, TRC
CAS: 145370-39-4 Molekylær formel: C16H11NO5 Molekylvægt (g/mol): 297.26 Synonym: 2-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-4H-1-benzopyran-4-one IUPAC navn: 2-(3-methoxy-4-nitrophenyl)chromen-4-one SMIL: O=C1C2=CC=CC=C2OC(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C(OC)=C3)=C1