accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 14495-51-3

CH3ClBr

CAS RN 14495-51-3

IUPAC Navn: 1-bromo-4-chloro-2-methylbenzene
Synonymer: 1-bromo-4-chloro-2-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol): 205.48
Molekylformel: C7H6BrCl
InChi Key: RTIPTGMVQIIMKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(Cl)=CC=C1Br
Kogepunkt 
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)