CAS RN 1446144-70-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Oxohongdenafil, TRC
CAS: 1446144-70-2 Molekylær formel: C25 H32 N6 O4 Molekylvægt (g/mol): 480.5594 Synonym: 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethyl-3-oxo-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-,Oxohongdenafil,Oxoacetildenafil IUPAC navn: 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethyl-3-oxopiperazin-1-yl)acetyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one SMIL: CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CC)C(=O)C4